Rengøringsservietter, Durx® 670
Leverandør: BERKSHIRE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DR670090920 DR670.2309.20 DR670181810 DR670.0707.12 DR670121220 DR670040410 DR670.0812.20 DR670.06D.20 DR670.404010.4
115-0343EA 1430 DKK
115-0343 115-0344 BERKDR670181810 BERKDR670.0707.12 BERKDR670121220 115-1784 141-0109 BERKDR670.06D.20 BERKDR670.404010.4
Rengøringsservietter, Durx® 670
Papirservietter Servietter til Renrum Tør
Uvævede, hydrofiltrerede klude af cellulose/polyester. Er ideelle til almindelig rengøring og optørring.
  • Lavt niveau af partikler og fibre og ingen forekomst af sekundære bindemidler
  • Blød, holdbar og med stor sugeevne
  • Fungerer fint sammen med isopropanol og andre opløsningsmidler
  • Stor vådstyrke
  • Dampautoklaverbar
Designet til brug i produktionsenheder, som er følsomme overfor mikropartikelkontamination, uflygtige rester og ioner.
Velegnet til brug i rentrum af klasse 100, ISO 5, M3,5.
Farve: Hvid
Advarsel: På leverandørens hjemmeside kan derMore Product Information