Cleanroom wipes, AlphaSorb® HC
Leverandør: Texwipe
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TX2412 TX2418 TX2409
115-0307EA 12270 DKK
115-0307 115-0467 TEXWTX2409
Cleanroom wipes, AlphaSorb® HC
Papirservietter Servietter til Renrum Tør
AlphaSorb® HC is a cleanroom laundered, 2 ply, 100% polyester wipe made from continuous-filament polyester knitted in a double-knit interlock pattern.
  • Kombinerer stor sugeevne med lave niveaur for partikler og ekstraherbare stoffer
  • Dette tillader energisk aftørring med minimal frigivelse af fibre
  • Kan også fås i en steril udgave (Se venligst hjemmeside for bestillingsinformation)
Det store overfladeareal er specielt velegnet til brug i de farmaceutiske og bioteknologiske industrier. Autoklaverbare.
Velegnet til brug i rentrum af klasse 10, ISO 4.
Farve: Hvid.
Advarsel: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on suppliers website.