Rengøringsklude til alment brug, KIMTECH PURE*
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7624 7623
115-2034EA 2130 DKK
115-2034 115-2033
Rengøringsklude til alment brug, KIMTECH PURE*
Papirservietter Genanvendelige rengøringsklude Klude til alment brug
KIMTECH PURE* rengøringsklude er fremstillet af 100% ny polypropylen. De er stærke og absorberende, hvilket muliggør en hurtig og effektiv optørring og udvridning.
  • Med stor sugeevne og giver samtidigt en blødere fornemmelse
  • Kemisk robuste - de nedbrydes ikke ved brug sammen med opløsningsmidler
  • Lille tendens til fnugdannelse gør dem velegnet til aftørring i kritiske opgaver
  • Vævet og præget mønster, som samler og tilbageholder skidtet og gør rengøringen hurtigere og nemmere
Roll can be used with dispenser 115-0045, 115-1533 or 115-2038.
Farve: Hvid