Rengøringsklude, KIMTECH* Process Wiper
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7643 7622 7644
115-2222EA 2950 DKK
115-2222 115-2032 115-1557
Rengøringsklude, KIMTECH* Process Wiper
Papirservietter Genanvendelige rengøringsklude Klude til alment brug
Stærke klude med lav fnugdannelse. Til gentagen rengøring med kemikalier og opløsningsmidler. Perfekte til printere, opgaver i forbindelse med maling, glasproduktion og motorvedligeholdelse.
  • PP, genanvendelige
  • Gode til optørring af olie og fedt
  • Resistent overfor syrer, baser og opløsningsmidler
  • Roll 115-2222 is compatible with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Farve: Blå