Ring weights for vessels, SP Bel-Art
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F183080500 F183081000 F183082000 F183084000 183086500
214-0004EA 729 DKK
214-0004 214-0005 214-0006 214-0007 BELA183086500
Ring weights for vessels, SP Bel-Art
Lodder Kolbevægte
Blykerne, med grøn vinylbelægning. Åbent design (C-formet).
Bruges til at stabilisere emner af glas eller plast i vand- eller oliebade, termostater o.lign. Vægtene forhindrer dem i at tippe. Belægningen forhindrer emnerne i at blive ridset eller forårsage skade på andre overflader.
  • God kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Kan fås i forskellige udgaver, til brug sammen med en vifte af forskellige emnestørrelser