Watch glasses
Leverandør: Kavalier
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
N634952430790 N634952430860 N634952430910 N634952430950 N634952430010 N634952430080
216-1172EA 32.2 DKK
216-1172 216-1175 216-1176 216-1177 216-1178 216-1180
Watch glasses
Urglas
Soda-lime glass.
  • Gode kemiske og fysiske egenskaber
  • Må kun bruges til opgaver, hvor der ikke opstå høje termiske belastninger
  • Hurtig og let at rengøre
With fused edges.
Certificeringer: DIN 12341