Urglas, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
213213207 213213404 213214109 213214606 213215208 213215705 213216607 213212408 213216101
216-1112EA 170 DKK
216-1112 216-1114 216-1116 216-1118 216-1120 216-1122 216-1126 216-1110 216-1124
Urglas, DURAN®
Urglas
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med sammensmeltede kanter.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
DIN 12341
Certificeringer: DIN 12341