Urglas
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
452 454 455 456
216-1134EA 33.7 DKK
216-1134 216-1136 216-1138 216-1140
Urglas
Urglas
PP, transparent.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +120 °C
  • Autoklaverbare
Stabil, med ekstra bred fod.