Ubbelohde-Viskosimeter (DIN)
Leverandør: SI Analytics
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
285401941 285401925 285401974 285401999 285401958 285401966
616-3382EA 6600 DKK
616-3382 616-3380 616-3385 616-3387 616-3383 616-3384
Ubbelohde-Viskosimeter (DIN)
Viskosimetre Kapillærviskosimetere
Ubbelohd viskosimeter med ophængt kugleniveau til bestemmelse af relativ eller absolut kinematisk viskositet.
  • Det ekstra påfyldning- og rengøringsrør
  • Glasgevindene er med til at give en sikker brug
  • Kalibreret med konstant til automatisk måling
Certificeringer: DIN 51562-1, ISO 3105, BS 133, NFT 60-100