Viskosimetre til fortyndingsviskometri
Leverandør: SI Analytics
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
285401403 285401411 285401428 285401444 285401452
SCOI285401403EA 4650 DKK
SCOI285401403 616-0031 SCOI285401428 SCOI285401444 SCOI285401452
Viskosimetre til fortyndingsviskometri
Viskosimetre Kapillærviskosimetere
Ubbelohde viscometers with suspended ball level used to determine the limit viscosity of polymers.
Disse viskosimetre bruges til at bestemme det viskøse grænsetal hos polymerer.