Scintillationsrør
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
933 934
216-4308EA 2510 DKK
216-4308 216-4309
Scintillationsrør
Hætteglas
Kompatibel med alle scintillationstællere. Et specielt skruelåg sikrer lækagesikret håndtering. HDPE.