Micro packaging vials with thread, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
342805-0020 362800-0005 342800-0005 342800-0020 342805-0005 362805-0005 362800-0020 342800-0015 342800-0045 362805-0020 342810-0005 342810-0020
215-1187EA 1410 DKK
215-1187 215-1259 215-1183 215-1184 215-1186 215-1262 215-1261 215-1524 215-1525 215-1629 215-3696 215-3898
Micro packaging vials with thread, Nalgene®
Hætteglas
PPCO, semi-transparent med lavt metalindhold. De er gode til opbevaring og transport af PCR-reagenser, diagnostiske og farmaceutiske emner og til mange andre opgaver. Lave produktionstoleranser tillader også at flaskerne bliver brugt i automatiske påfyldningssystemer. Ikke cytotoksiske og uden pyrogener.
  • Kan centrifugeres op til 13000×g ved stuetemperatur
  • En lang række af forskellige låg (f.eks. 215-1630) kan fås som tilbehør
  • Kan fås som sterile eller usterile, klare eller farvet brune
* fits most biotechnology and diagnostic equipment.
** e-beam irradiation.
Certificeringer: Overholder standarderne fra USP-klasse VI og FDA CFR 21.177.1520. Brune flasker overholder kravene fra USP XXIV hvad angår transmission af lys.