Flasker med smal hals med skruegevind, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
342032-0020 322032-0005 322032-0010 322032-0020 342032-0005 342032-0010 342033-0010
215-1499EA 4700 DKK
215-1499 215-1486 215-1487 215-1488 215-1497 215-1498 215-1505
Flasker med smal hals med skruegevind, Nalgene®
Hætteglas
PETG, klar eller farvet brun. Ideel til diagnostiske og biologiske sera, medicinalvarer til veterinær eller oftalmologiske formål og til en række af andre opgaver.
  • Kan fås klar eller farvet brun, steril eller usteril
  • En lang række af forskellige låg kan fås som tilbehør
  • Fremstillet og nedpakket i arbejdslokaler, som er udstyret med HEPA-filtre
Closures for vials: HDPE, farvet. Til sikker og tæt lukning af smalhalsede flasker. Kan fås i usterile eller sterile versioner. Usterile låg er pakket løst, mens sterile låg er pakket i kasser med etMore Product Information