Pennesæt til cryovarer, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6313-0010 6313-0020
479-3292EA 135 DKK
479-3292 479-0074
Pennesæt til cryovarer, Nalgene®
Penne Cryo markører
Til permanent skrivning på pap, stofmærkater og plast.
  • Blækket svinder ikke bort ved ultralave temperaturer
  • Ekstra fin spids
Set consists of 1 red, 1 green, 1 blue and 1 black marker.