VWR® ND9, Vials med kort gevind
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11190932 11191205
548-0029EA 1490 DKK
548-0029 548-3094 548-0440 LAPH11191205 548-0030
VWR® ND9, Vials med kort gevind
Hætteglas
Standardvials i glas eller plast til GC og HPLC, mikroindsatser, låg og sæt. Universelt brugbare til næsten alle autosamplere, foretrukken vialtype til Waters og Agilent.
  • Bred åbning muliggør nem påfyldning
  • Låg med forskellige typer af septum kan leveres i forskellige farver. Blåt låg fås også med lukket top
  • Til HPLC-nåle fås forskårede låg, hvor kun silikonen er slidset, mens PTFE'en stadig er intakt (ingen ændringer af koncentration og ingen kontamineringer på grund af ekstraktioner fra silikonen)
  • Desuden er produktlinjen blevet suppleret med syntetisk rød gummi/PTFE som septummateriale, der ofte bruges til Agilent (et blødere materiale med mindre fragmentering end naturgummi/TEF)
Speciallåg med kort gevind til LC/MS og GC/MS applikationer: En-komponentlåg, Ingen lækage, fuldstændig inaktiv, Tæt, gennemtrængelig og kemikalieresistent som PTFE.
The use of HPLC and GC certified vial kits are an important way of reducing sources of error and ensuring that processes are reproducible.
Leveringsinformation: Sættet indeholder: 1,5 ml vials med kort gevind (11,6×32 mm), låg med kort gevind i PP, blåt eller transparent, med 6 mm centerhul og septum.