Klemmepakninger, HelixMark®
Leverandør: Freudenberg Medical Europe GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
70-400-05 70-400-07 70-400-10 70-400-15 70-400-20 70-400-25 70-400-30 70-400-40 70-400-60
113-0316EA 3970 DKK
113-0316 113-0317 113-0318 113-0319 113-0320 113-0321 113-0322 113-0323 113-0324
Klemmepakninger, HelixMark®
Forsegling Pakninger
Silikone, platinhærdet.
  • Fremstillet i henhold til GMP og i et produktfacilitet, som er registreret af FDA som egnet til fremstilling af medicinske produkter
  • Kan steriliseres via autoklavering, med ethylenoxid eller med gammabestråling og efter brugerens godkendelsescykler og steriliseringskrav
  • Overholder kravene fra USP-klasse VI. Materialecertificering og batchsporing er inkluderet i hver æske
Disse spændepakninger af biomedicinsk/farmaceutisk kvalitet, sikrer en revne- og fremspringsfri forarbejdning. Indeholder ingen kontaminanter eller udvaskbareMore Product Information