HPLC Kapillærrør
Leverandør: VICI JOUR RESEARCH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
JR-T-080-M3 JR-T-082-M3
554-1021EA 844 DKK
554-1021 554-1138
HPLC Kapillærrør
Slanger Kromatografirør
Tefzel.
Tefzel-slanger har en højere brudstyrke end PTFE.
* Anbefalet maks. permanent driftstryk