Dialyseposer, klar til brug, Spectra/Por®
Leverandør: Spectrum Laboratories
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
132666 132681 132726
734-0668EA 4670 DKK
734-0668 734-0674 734-0688
Dialyseposer, klar til brug, Spectra/Por®
Slanger Dialyseslanger
Regenereret cellulose
Dialyseslangen er forseglet i den ene ende med en lukning og åben i den anden ende. Der sidder en tragt øverst på posen for nem fyldning.
Leveres i våd tilstand i 0,1% natriumazid Skal renses før brug.
Længde: 600 mm