Glass tubing
Leverandør: FISCHER LABORTECHNIK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
2011003 2011004 2011005 2011006 2011007 2011008 2011009 2011010
201-1003EA 265 DKK
201-1003 201-1004 201-1005 201-1006 201-1007 201-1008 201-1009 201-1010
Glass tubing
Slanger Overførselsslange
DURAN® borosilikatglas.
  • Appropriately cut to 500 mm in length
  • Excellent chemical and thermal resistance
  • Permissible wall thickness tolerance of ±0,2 mm