Metalslanger med små flanger
Leverandør: VACUUBRAND
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20673305 20673306 20673307 20673308 20673315 20673316 20673317 20673318 20673325 20673326 20673327 20673328 20673335 20673336 20673337 20673338
185-2511EA 1150 DKK
185-2511 185-2521 185-2531 185-2541 185-2512 185-2522 185-2532 185-2542 185-2513 185-2523 185-2533 185-2543 185-2514 185-2524 185-2534 185-2544
Metalslanger med små flanger
Slanger Vakuum-/Trykslanger
Rustfrit stål.
  • Opfylder strenge krav til gasudledning og renlighed
  • Enkel, nem samling og demontering
  • Sikker, vakuumtæt forbindelse, kombineret med mulighed for centrering og spænderinge
Meget fleksible, riflede metalslanger med små indstøbte flanger i begge ender.