Vakuumslanger, Gummi
Leverandør: VACUUBRAND
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20686000 20686001 20686002 20686005
189-3110EA 220 DKK
189-3110 189-3111 189-3112 189-3114
Vakuumslanger, Gummi
Slanger Overførselsslange
Gummi
  • Tykvægget, fleksibel gummislange med naturlig stabilitet
  • Giver en god forsegling med slangenippler og slangedyser
  • Bestilles i længder af hele metre