Slanger med små flanger
Leverandør: VACUUBRAND
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
20686010 20686011 20686012 20686020 20686021 20686022
189-3310EA 1390 DKK
189-3310 189-3312 189-3314 189-3311 189-3313 189-3315
Slanger med små flanger
Slanger Vakuum-/Trykslanger
PVC.
  • Resistent overfor de fleste kemikalier
  • Enkel og nem montering og afmontering
  • Sikker, vakuumtæt tilslutning, når der anvendes centrering og spænderinge (ekstraudstyr)
Slange med indvendig spiral af rustfrit stål og små aluminiums flanger monterede i begge ender.