Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
070651-08 070651-11 070652-06 070652-09 070652-17 AGN00002 AGN00022 AGN00012 AGN00007 070538-18L
224-2438EA 1690 DKK
224-2438 224-2444 224-2406 224-2410 224-2422 224-2740 224-5016 224-5018 224-5019 224-0157
Versilon™ F-5500-A, fluoroelastomer tubing
Slanger Overførselsslange
Fluorelastomer, sort.
  • Excellent resistance to corrosive chemicals, oils, fuels and solvents
  • Resistant to ozone, sunlight and weathering
  • Tear resistant and durable
De fysiske og kemiske egenskaber gør denne slange til den ideelle løsning til anvendelsesområder, der omfatter ekstreme omgivelsesforhold, som fx rør til kemiske rensemidler eller systemer til genindvinding af opløsningsmidler. Den beskytter lysfølsomme væsker og forbliver slidstærk og holdbar, selv efter udsættelse for sollys, ozon og vejrpåvirkning.
Den høje grad af fleksibilitet ogMore Product Information