Pumpeslanger, Tygon® 3350
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
070497-09 070497-11 070497-14 070497-16 070498-20 070497-13F 070497-17F 070497-20F 070498-16 070498-18
224-2538EA 680 DKK
224-2538 224-2542 224-2546 224-2549 224-2523 224-0140 224-0141 224-0142 224-2519 224-2521
Pumpeslanger, Tygon® 3350
Slanger Overførselsslange
Silikone, platinhærdet, transparent.
  • Biokompatibel for følsomme anvendelsesområder, kan anvendes til fødevarer
  • Resistent over for ozon og UV-stråler, autoklaverbar
Tygon-slange fremstillet i platinhærdet silikone med ultraglat overflade. Højelastisk med god opretningsevne til konstant væskeoverførsel, selv med periodisk pumpning.
Temperaturresistens: −80 til +204 °C
Hardness (Shore durometer A): 50
Densitet: 1,14
Certificeringer: FDA-godkendt, overholder USP klasse VI.