Tubing, Tygon® XL-60
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AN800003 AN800007 AN800012 AN800017 AN800022 AN800038 AN800046 AN800053
228-1056EA 1680 DKK
228-1056 228-1057 228-1058 228-1059 228-1060 228-1062 228-1063 228-1064
Tubing, Tygon® XL-60
Slanger Overførselsslange
Termoplastisk elastomer, gennemskinnelig.
  • Fremragende kemisk resistens over for mange væsker, syrer og baser
  • Resistent over for ozon, sollys og vejret
  • Ekstremt fleksibel og holdbar
Specielt udviklet til brug i peristaltiske pumper. Har en levetid på mere end 500 timer ved brug i peristaltiske pumper. Ideel som erstatning for PVC- eller silikoneslanger, når en længere levetid er påkrævet. Materialerne indeholder kun små mængder ekstraherbare stoffer, hvilket reducerer risikoen for kontamination under væskeoverførsel.
Temperaturresistent fra −40 til +More Product Information