Slanger, PVC, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8001-0508 8001-1014
228-0181EA 0 DKK
228-0181 228-0188
Slanger, PVC, Nalgene®
Slanger Overførselsslange
PVC, transparent.
  • Resistent over for en lang række kemikalier
  • God termisk resistens
  • Stiv og ekstremt resistent over for hærdning og misfarvning
Autoklaverbar slange fremstillet af Resin af høj kvalitet. Indeholder DEHP, et almindelig anvendt blødgøringsmiddel. Indeholder ikke tilsætningsstoffer og fortyndingsmidler. På alle slanger er med regelmæssig afstand påtrykt den indvendige diameter, hvilke bestemmelser, slangen er i overensstemmelse med samt afstandsmarkører (dog ikke på små slanger). Disse slanger er fremstillet af materiale, der er godkendt til anvendelse med og som overholder kravene fra US Pharmacopeia klasse VI for plastmaterialer, samt USDA-standarderne. Ikke til medicinsk brug.
Temperaturresistent: −32 til +82 °C
Hardness (Shore durometer A): 55
Densitet: 1,34