VWR®, Silikoneslanger
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
228-0712EA 772 DKK
228-0712 228-0718 228-0720 228-0721 228-0722 228-0728 228-0731 228-0701 228-0704 228-0707 228-0709 228-1517 228-1518 228-1519 228-1520 228-1521 228-1522 228-1523 228-1524 228-1525 228-1526 228-1527 228-0714 228-0726 228-1528 228-4400 228-1450 228-1451 228-1452 228-1453 228-1454 228-1455 228-1456 228-1457 228-1458 228-1459 228-1460 228-1461 228-1462 228-1463
VWR®, Silikoneslanger
Slanger Overførselsslange
Silikone, semi-transparent, krydsbundet peroxid.
  • Gode fysiske egenskaber, såsom bøjelighed, elasticitet og fleksibilitet
  • Egnet til brug med fødevarer i overensstemmelse med FDA
  • Fremstillet i overensstemmelse med kravene fra ISO 13485, hver rulle leveres med certifikat
Til laboratorie- eller medicinske anvendelsesområder, apoteker, bioteknologi, fermentering og farmaceutisk produktion. Biologisk neutral (USP klasse VI). Overholder Eur. Ph. (2. udgave).
Temperaturresistens: −50 til +200 °C (kortvarigt op til 250 °C)
Hardness (Shore durometer A): 60 ±5
Densitet: 1,16