Laboratorieslanger, Versilon™ SE 200
Leverandør: Saint Gobain Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AJD00002 AJD00007 AJD00017 AJD00028
VERNAJD00002EA 1550 DKK
VERNAJD00002 VERNAJD00007 VERNAJD00017 VERNAJD00028
Laboratorieslanger, Versilon™ SE 200
Slanger Overførselsslange
Versilon™-slange, krystalklar.
  • Better flexibility than typical rigid fluoropolymer tubings
  • Chemically resistant and inert
  • Non-contaminating fluid path
Består af to dele: FEP slangekerne og Tygon slangekappe. Dette kombinerer fleksibiliteten og renligheden af Tygon R 3603 slangerne med den kemiske bestandighed i fluoropolymerer (FEP). Slangekerne er inert, dvs. at de udhældte væsker hverken kan ekstraheres eller kontamineres. Der er ingen tilbageblivende lugt eller smag efter kontakt mellem slangen og den substans, der flyder igennem. Derfor er den ideel til føde- og drikkevarer.
Temperaturresistent fra −40 til +77 °C.
Shore-hårdhed: 67 A
Densitet: 1,45
Certificeringer: Overholder kravene fra FDA for fødevarer og biokompatibilitetskravene fra USP Klasse VI