Silikoneslanger, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8060-0020 8060-0030 8060-0040 8060-0050 8060-0060 8060-0070 8060-0080 8060-0100 8060-0120 8060-0130 8060-0190 8060-0260 8060-0310 8060-0140 8060-0200
228-0671EA 1230 DKK
228-0671 228-0672 228-0673 228-0674 228-0675 228-0676 228-0677 228-0678 228-0679 228-0680 228-0682 228-0684 228-0685 228-1243 228-1244
Silikoneslanger, Nalgene®
Slanger Overførselsslange
Silikone, transparent, platinhærdet.
  • No adhesion of cells, blood, proteins, or substances from foodstuffs; no effect on taste or odour
  • Compliant with the requirements of USDA, USP Class VI and 3A standards
  • Non-toxic, non-pyrogenic and non-haemolytic
  • Tasteless, odourless
  • Autoclavable; also can be sterilised by gamma radiation, EtO and chemical procedures
Holdbar, meget ren slange designet til en lang række anvendelsesområder inden for pumpning og væskeoverførsel, inklusive farmaceutiske og i laboratorier, bioprocesfremstilling. Der er ingen phthalatblødgørere, som kan lække til de transporterede væsker. Fremstillet under streng proceskontrol for nøjagtige dimensionelle tolerancer. Ikke egnet til invasiv anvendelse.
Temperaturresistent fra −62 til +232 °C
Hardness (Shore durometer A): 50
Densitet: 1,15
High-purity, translucent tubing contains no phthalate plasticisers or peroxides to leach out into transported fluid.