Slanger, naturgummi, vacuum
Leverandør: DEUTSCH NEUMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
3020515 3020616 3020818 3021020 3020717 3020412 3021026 3020818A 3021222 3020820 3021228 3021531 3020309 3020513 3020715 3020824 3020614 3020618 3020816 3021016 3020412A 3020612 3021030 3020816A
189-9122EA 1380 DKK
189-9122 189-9123 189-9125 189-9126 189-9127 189-9128 189-9129 189-9130 228-1375 228-1551 228-1555 228-1556 224-0176 228-3897 228-3898 228-3899 228-1547 228-1548 228-1549 228-1552 228-1545 228-1546 228-1553 228-1550
Slanger, naturgummi, vacuum
Slanger Overførselsslange
Naturgummi (NR), rød.
  • Bøjelig, meget høj brudstyrke
  • Økonomisk
Tykvægget udformning, egnet til vakuumapplikationer i laboratoriet.
Temperaturresistent fra −10 til +50 °C.
Hardness (Shore durometer A): 50.