Rør til gasindsugning/luftventil
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
05083001 05083002 05083003 05083004
201-2621EA 162 DKK
201-2621 201-1069 201-1070 201-2622
Rør til gasindsugning/luftventil
Rør Gas indgangsrør
Duran® borosilicate 3.3 clear glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Vinklet 90°, med smeltet kolbesamling. Til at udskære eller udtrække kapillærer til en ønsket længde.
Samlet længde: 250 mm