Reagensglas med propper til standardslib
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
114521 114508 114516 114524
212-1646EA 223 DKK
212-1646 212-1642 212-1644 212-1648
Reagensglas med propper til standardslib
Rør Reagensglas
DURAN®, borosilikatglas 3.3.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativt høj resistens mod temperaturændringer
Med standardslib og prop af PP. Letlæselige hvide gradueringer og mærkning.