Reagensglas med propper til standardslib
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
05700107 05700114 05700130 05700110 05700126 05700134 05700138 05700142
212-1622EA 46.4 DKK
212-1622 212-1624 212-1626 212-0650 212-0651 212-0652 212-0653 212-0654
Reagensglas med propper til standardslib
Rør Reagensglas
DURAN® borosilicate glass.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativt høj resistens mod temperaturændringer
Standardslib og HDPE-propper, uden inddeling.