VWR® Safe-T-Flex, Låg til reagensglas
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
548-0710EA 472 DKK
548-0710 548-0711 548-0712 548-0713 548-0723 548-0724 548-0725 548-0726 548-0727 548-0728 548-0729 548-0730 548-0731 548-0732 548-0733 548-0734 548-0735 548-0736 548-0737 548-0714 548-0715 548-0716 548-0717 548-0718 548-0719 548-0720 548-0721 548-0722
VWR® Safe-T-Flex, Låg til reagensglas
Låg Reagensglaslåg
Safe-T-Flex låg har et enestående, fleksibelt, over-locking-design, der låser sikkert på ydersiden af rørets kant, og kan fjernes med én hånd. En tæt forsegling sørger for prøveintegritet og forhindrer spild eller fordampning af serumprøver. Denne specielle forsegling beskytter mod aerosoler fra højinfektiøse organismer som fx TB og HTLV-III virus. De er farvekodede for nem prøveidentifikation og for at beskytte mod krydskontaminering. Lågets top kan desuden nummereres eller mærkes med mærkeblæk. Selvlåsende låg holdes på plads uanset position og holder indholdet sikret under transport. Væsketæt forsegling kan modstå centrifugering, omrøring, køling og frysning.
  • Farvekodet selvlåsende reagensglaspropper forhindrer spild eller tab af prøver
  • Passer til en lang række blodprøveglas og engangskulturrørdyrkningsrør
Emballering: låg pakkes i poser a 1000.