Kasketter, LABOCAP, med greb
Leverandør: LUDI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
184110621 184110622 184110623 184110731 184110732 184110733
391-0094EA 333 DKK
391-0094 LUDI184110622 LUDI184110623 391-5930 391-5932 391-5931
Kasketter, LABOCAP, med greb
Låg Reagensglaslåg
Aluminium.
  • Lavet af aluminium, som er anodiseret med indvendig fjeder af rustfrit stål
  • Fjederklemme mod karrets udvendige væg
  • Anodiseret og farvet
  • Autoklaverbare
With grip. Cap for sterile but not hermetic closing of test tubes and other vessels.