Reagensglas med rund, eller flad bund, Corning® Gosselin™
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TP10-01 TP10-02 TR95-03 TR95-22 TR95-23
212-5164EA 2830 DKK
212-5164 212-0680 212-0177 212-0179 212-0180
Reagensglas med rund, eller flad bund, Corning® Gosselin™
Rør Reagensglas
PS, transparent eller PP, semi-transparent, med eller uden låg.
  • Med eller uden låg, aseptiske eller sterile (10 kGray)
  • Tåler centrifugering på 3000×g, med mindre andet er angivet
  • Egnet til de fleste automatiske testsystemer
Ideelle til prøvetagning, transport og centrifugering. Mange forskellige diametre og størrelser til alle analytiske behov.
Bestil nu
Specifikationer
Environmentally Preferable Lav fremstillingspåvirkning
Miljøcertificering RECs, ISO 14001 - Borre