Reagensglas, engangs, med skruelåg, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
231751159 231751459 231752155 231752352
391-0140EA 535 DKK
391-0140 391-0145 391-0155 212-0237
Reagensglas, engangs, med skruelåg, DURAN®
Rør Dyrkningsrør
Soda-kalkglas med DIN-gevind og PP-skruelåg.
  • Økonomiske engangsdyrkningsrør
  • TPE pakning godkendt til fødevarer
Til brug i opgaver uden høje termiske belastninger.