Hættestrimler, flad top
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 2.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 0 
Mauvaise surprise: ces bouchons ne vont pas avec les plaques ref 732-2387. Ce serait bien de savoir sur catalogue quels produits vont ensembles ! merci
Svar
vwr.com medarbejder Offentliggjort 09/06/2016
Nous vous remercions pour votre commentaire qui nous aide à nous améliorer. Pour trouver les bouchons compatibles, il faut vous rendre sur la page des plaques 732-2387 dans l'onglet Accessoires. Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.
AB-0783 AB-0786 AB-0850 AB-0851 AB-0784
732-4880EA 306 DKK
732-4880 732-4882 732-4896 732-4897 732-4881
Hættestrimler, flad top
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Fremstillet af polypropylen (PP).
  • Flad overflade på hvert låg forenkler mærkning af prøverne
  • Store sluttappe med mærkning, så strips vendes og udtages korrekt (A-H til 8 strip, 1 til 12 til 12 strip)
  • Certificeret fri for DNase, RNase og humant DNA
Egnet til brug sammen med 96-brønds PCR-plader, samt rørstrips i standardudførelse og med lav profil.
Colour: Natural