PCR microtube strips, 0,2 ml, Amplitube™
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T320-1B T320-1G T320-1N T320-1R T320-1Y T321-1N T321-1B T321-1G T321-1R T321-1Y T321-2N T320-10N T321-2B T321-2G T321-2R T321-2Y T321-3N
211-3322EA 1190 DKK
211-3322 211-3323 211-3321 211-3324 211-3325 211-3326 211-3327 211-3328 211-3329 211-3330 SIMPT321-2N SIMPT320-10N SIMPT321-2B SIMPT321-2G SIMPT321-2R SIMPT321-2Y SIMPT321-3N
PCR microtube strips, 0,2 ml, Amplitube™
Rør PCR rør
PP. Ultratyndt vægdesign sikrer en ensartet og effektiv termisk overførsel og reducerer på denne måde PCR-reaktionstiden i de fleste V-bundede termiske cyclere.
  • Passer til standard brøndafstande og kan bruges sammen med 8-kanals pipetter
  • Strips kan klippes og bruges som individuelle rør
  • Der kan vælges mellem naturlig eller fire non-cytotoksiske og ikke-metalliske farver til visuel kodning af prøver
  • Løse, hvælvede lågstrips, som skal bestilles separat, sikrer at røret er lukket ordentligt under den termiske cyklus
  • Certificeret fri for RNase, DNase og DNA
Ultra clear, flat caps are ideal for fluorescence, luminescence and real-time PCR applications.
Emballering: Emballeret i sabotagesikrede og genlukkelige poser.