PCR microtube strips, 0,2 ml, with attached cap strips, Amplitube™
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T322-1B T322-1G T322-1N T322-1R T322-1Y
211-3332EA 1310 DKK
211-3332 211-3333 211-3331 211-3334 211-3335
PCR microtube strips, 0,2 ml, with attached cap strips, Amplitube™
Rør PCR rør
PP. Ultratyndt vægdesign sikrer en ensartet og effektiv termisk overførsel og reducerer på denne måde PCR-reaktionstiden i de fleste V-bundede termiske cyclere.
  • Rørstrips med fastgjorte 8-lågsstrips, støbt med et aktivt hængsel, som letter åbning og lukning af røret
  • Individuel rørforsegling sikrer at prøverne er godt beskyttet mod krydskontaminering
  • Der kan vælges mellem naturlig eller fire non-cytotoksiske og ikke-metalliske farver til visuel kodning af prøver
  • De hvælvede låg muliggør en hurtig og let forsegling for at forhindre fordampning under den termiske cykling
  • Certificeret fri for RNase, DNase og DNA
Emballering: I sabotagesikrede og genlukkelige poser.