Strips med 8 PCR-rør med aftagelige stripslåg
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
781320 781340 781321 781322 781323 781324 781341 781342 781343 781344 781334 781325
211-3263EA 1080 DKK
211-3263 211-3265 211-3270 211-3271 211-3272 211-3273 211-3274 211-3275 211-3276 211-3277 731-1250 731-1272
Strips med 8 PCR-rør med aftagelige stripslåg
Rør PCR rør
PP. 8 forbundne 0,2 ml rør og hvælvede eller flade låg i strips á 8.
  • Flade låg er ideelle til realtids-PCR (qPCR)
  • Nemme at åbne og lukke uden værktøj
  • Rørene er udstyret med en bærerem i den ene ende, og dæklisterne har en smal kant på hver siden af låget for sikker og kontamineringsfri åbning
  • DNase-, DNA- og RNase-fri
Colour: Clear