PCR-mikrorør med buet låg, Axygen®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PCR-02D-A PCR-02D-C
732-1034EA 581 DKK
732-1034 732-0676
PCR-mikrorør med buet låg, Axygen®
Rør PCR rør
PP.
  • Hvælvede låg giver effektiv varmeoverførsel fra låget i termocycleren
  • Ultratynde vægge med ensartet tykkelse, optimerer varmeoverførslen
  • Lågdesignet sikrer en tæt forsegling og eliminerer muligheden for prøvefordampning
  • Certificeret fri for RNase, DNase og endotoksiner