PCR-rør, 0,2 ml, med fladt eller buet låg, ABgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-0337 AB-0620 AB-0620/G AB-0620/P AB-0620/Y AB-0621 AB-0622 AB-0620/R AB-0620/B
732-4803EA 752 DKK
732-4803 732-4836 211-2262 732-0071 732-0072 732-0073 732-0074 211-2260 732-0070
PCR-rør, 0,2 ml, med fladt eller buet låg, ABgene®
Rør PCR rør
PP.
  • 0,25 ml maksimal rørkapacitet i lukket tilstand
  • Indbygget låg med enkelt lukkemekanisme
  • Fås med flade eller buede låg
  • Certificeret fri for DNase, RNase og humant DNA
Egnede til 0,2 ml thermocyclerblokke.