PCR-rør og stripslåg, lav profil, 0,2 ml
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-0771 AB-0772 AB-0773 AB-0849 AB-0776 AB-0777 AB-0778 AB-0775 AB-0771/W AB-1770 AB-1771
732-4872EA 1260 DKK
732-4872 732-4873 732-4874 732-4895 732-4877 732-4878 732-0885 732-4876 731-0273 732-2588 732-1362
PCR-rør og stripslåg, lav profil, 0,2 ml
Rør PCR rør
PP. Den lave profil på disse rør mindsker 'dødvolumen' mellem thermocyclerens opvarmede låg og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, samt forhindrer reduktion af PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet.
  • Fås som strips af 8 eller 12 termorør, med eller uden flade eller buede låg
  • Egnede til 0,2 ml thermocyclerblokke
  • Maksimal rørkapacitet 0,15 ml med låget på
  • Sluttappe mærket A-H (8-strip) og 1 til 12 (12-strip)
  • Certificeret fri for DNase, RNase og humant genomisk DNA
Colour: clear, unless otherwise stated. Other colours available on request.