PCR-rør, 0,5 ml, med fladt eller buet låg, ABgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-0350 AB-0533
732-4804EA 762 DKK
732-4804 732-0061
PCR-rør, 0,5 ml, med fladt eller buet låg, ABgene®
Rør PCR rør
PP.
  • 0,6 ml maximum tube capacity when closed
  • Integral snap-shut cap
  • Certified free from DNase, RNase and Human DNA
Suitable for 0,5 ml thermal cycler blocks.