Mikrocentrifugerør med påsat skruelåg, 0,5/1,5/2,0 ml
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
780710 780711 780712 780713 780714
211-3211EA 2540 DKK
211-3211 211-3212 211-3213 211-3214 211-3215
Mikrocentrifugerør med påsat skruelåg, 0,5/1,5/2,0 ml
Rør Mikrocentrifugerør
PP, med inddeling, autoklaverbare, PP skruelåg med silikoneforsegling.
  • Tåler centrifugering op til 17000×g
  • Ideel til opbevaring af serum- og blodprøver og kan også bruges til kogning og centrifugering af prøver
  • Positivt forseglende skruelåg med silikoneforsegling
  • Hurtig åbning og lukning med 1¼ drejning af låg
  • Funktionsinterval: −196 til +121 °C, velegnet til nedfrysning af prøver i gasfasen af flydende nitrogen (−196 °C)
*without graduations
Bestillingsoplysninger: Farvede lågindsatser til identifikation kan købes separat.