Mikrocentrifugerør med påsat skruelåg, 0,5/1,5/2,0 ml
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
780700 780701 780702 780703 780704
211-3201EA 1650 DKK
211-3201 211-3202 211-3203 211-3204 211-3205
Mikrocentrifugerør med påsat skruelåg, 0,5/1,5/2,0 ml
Rør Mikrocentrifugerør
PP, uden inddeling, PE skruelåg med silikoneforsegling.
  • Tåler centrifugering op til 17000×g
  • Ideel til opbevaring af serum- og blodprøver og kan også bruges til kogning og centrifugering af prøver
  • Positivt forseglende skruelåg med silikoneforsegling
  • Hurtig åbning og lukning med 1+¼ drejning af låg
  • Funktionsinterval: −90 °C til +100 °C
Bestillingsoplysninger: Farvede lågindsatser til identifikation kan købes separat.