Coloured cap inserts
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
780724 780720 780721 780722 780723
525-0501EA 216 DKK
525-0501 525-0690 525-0687 525-0688 525-0689
Coloured cap inserts
Hætteindsatser
PP.
  • Til identifikation
  • Til mikrorør af typen 211-3201 til 211-3205 og 211-3211 til 211-3215
  • Applications: −196 °C to +121 °C