VWR®, Centrifugerør, høj ydeevne
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
525-0400EA 1050 DKK
525-0400 525-0402
VWR®, Centrifugerør, høj ydeevne
Rør Centrifugerør
PP, conical, with purple HDPE flat cap and integral sealing or plug-style cap and deep sealing area.
  • Certificeret pyrogenfri, ikke-cytotoksisk og nukleasefri
  • Låg fås i 2 typer: Flade skruelåg med glat overflade til yderligere mærkater eller forseglingslåg til sikker forsegling, når der anvendes rystere og vandrette inkubatorer
  • Letlæselige sorte inddelinger og hvide skrivefelter på siden for permanent kodning
  • Kan anvendes til opbevaring og frysning af prøver ved temperaturer ned til –80 °C
  • Kan centrifugeres op til 12500×g
  • Bæredygtigt design baseret på