VWR®, Centrifuge Tubes, PTFE
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
525-0187EA 209 DKK
525-0187 525-0188 525-0189 525-0190 525-0191 525-0183 525-0184 525-0185 525-0186
VWR®, Centrifuge Tubes, PTFE
Rør Centrifugerør
PTFE, glat overflade, med eller uden skruelåg.
  • Tåler
  • centrifugering op til 12500×g
  • Meget god kemisk resistens
Egnet til brug ved høje og lave temperaturer (–200 til +280 °C).